Accessoires
Filtre 0,2 µ : élimine les particules, les colloïdes et les bactéries pour les applications d'eau de qualité analytique.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3.
N° de catalogue 171-0476
Aller à
Arrêté
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Filtre 0,2 µ : élimine les particules, les colloïdes et les bactéries pour les applications d'eau de qualité analytique.
Pour PURELAB® Flex 2 et 3. - Seq:01