Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Accessoires

Accessoires

Porte-cuve rectangulaire à long trajet, 4 positions, 10 - 100 mm
N° de catalogue 634-0054
Fournisseur:   VWR Collection
Accessoires
N° de catalogue 634-0054
Fournisseur:  VWR Collection
Accessoires
Accessoires

Porte-cuve rectangulaire à long trajet, 4 positions, 10 - 100 mm

Prix
SFr. 2’750.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Porte-cuve rectangulaire à long trajet, 4 positions, 10 - 100 mm
  • Seq:
    104