Microtubes à centrifuger, Axygen®
2,0 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, à jupe, non stériles, 500 tubes/pack
Catalog # 212-0354
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
Screw cap tubes made of PP feature a cap that provides a tight secure seal.
- Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic
- Will withstand up to 20000×g
- Screw caps to be ordered seperately
Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom.
Documents
Specifications
- Emballage:500 tubes/pack
- Type:avec fileté, sans bouchon
- Version:non graduée, à jupe, non stériles
- Capacité:2,0 ml
- Couleur:incolore
- Seq:11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..