Microtubes à centrifuger, Axygen®
Microtubes à centrifuger, Axygen®
2,0 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, à jupe, non stériles, 500 tubes/pack
Catalog # 212-0354
Supplier:   Corning
Microtubes à centrifuger, Axygen®
Catalog # 212-0354
Supplier:  Corning
Microtubes à centrifuger, Axygen®
Microtubes à centrifuger, Axygen®
2,0 ml, incolore, avec fileté, sans bouchon, non graduée, à jupe, non stériles, 500 tubes/pack
Price
SFr. 55.60
Log in for availability
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Screw cap tubes made of PP feature a cap that provides a tight secure seal.
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic
  • Will withstand up to 20000×g
  • Screw caps to be ordered seperately
Screw cap tubes are available in a variety of colors with a conical or self-standing bottom.
Specifications
  • Emballage:
    500 tubes/pack
  • Type:
    avec fileté, sans bouchon
  • Version:
    non graduée, à jupe, non stériles
  • Capacité:
    2,0 ml
  • Couleur:
    incolore
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..