Separating funnels, pear shaped
500 ml, 24/29 NS
  511-0756
 :   SciLabware
Separating funnels, pear shaped
  511-0756
Separating funnels, pear shaped
Separating funnels, pear shaped
500 ml, 24/29 NS
158.00 SFr.
1 * 1 ST
PYREX®, borosilicate glass.
  • Without graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Available with ground glass stopper and interchangeable PTFE key.
  • Rodage femelle:
    24/29 NS
  • Capacité:
    500 ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..