Kits de tests, chlore, Spectroquant®, Supelco®
Kits de tests, chlore, Spectroquant®, Supelco®
Chlore, tubes (chlore libre)*7-2, 0,03 - 6,00 mg/L Cl₂, DPD, Prove, Nova 30/60, Multy, Move, 200 Tests
N° de catalogue 1.00595.0001
Fournisseur:   Merck
Kits de tests, chlore, Spectroquant®, Supelco®
N° de catalogue 1.00595.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Kits de tests, chlore, Spectroquant®, Supelco®
Kits de tests, chlore, Spectroquant®, Supelco®
Chlore, tubes (chlore libre)*7-2, 0,03 - 6,00 mg/L Cl₂, DPD, Prove, Nova 30/60, Multy, Move, 200 Tests
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 105.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 Tests
Product Details & Documents
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Very user friendly, validated methods
  • All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
  • Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
  • The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Kits de test de réactifs Spectroquant®
- Mélanges de réactifs très stables et prêts à l'emploi dans une conception conviviale
- Sélection libre du format de cellule approprié en fonction de la plage de mesure
- Longue durée de conservation (jusqu'à 3 ans) et stockage à température ambiante
- Sélection automatique de la méthode appropriée avec l'aide de l'identification par codes-barres AutoSelector
Remarque : la plage mentionnée dans le tableau ci-dessous se réfère aux instruments Prove et Nova. Pour certains kits de test, la plage de mesure disponible pour les instruments Spectroquant® Multy et Move 100 peut être réduite.
*4 Les réactifs pour tests sans chlore sont le réactif Cl₂-1 1.00086.0001 et le réactif Cl₂-2 1.00087.0001, avec cellule vide et accessoires 1.00089.0001
Les réactifs pour le chlore total sont le réactif Cl₂-1 1.00086.0001, le réactif Cl₂-2 1.00087.0001 et le réactif Cl₂-3 1.00088.0001, avec cellule vide et accessoires 1.00089.0001
*7 Cette méthode est officiellement reconnue par l'USEPA comme une méthode alternative pour l'analyse des éléments suivants :
*7-1 eau usée
*7-2 eau potable
*7-3 respectivement eau potable et eau usée
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    DPD
  • Cdt:
    200 Tests
  • Désignation:
    Chlore, tubes (chlore libre)*<sup>7-2</sup>
  • Pour appareil:
    Prove, Nova 30/60, Multy, Move
  • Plage de mesure:
    0,03 - 6,00 mg/L Cl₂
  • Cat. No.:
    1.00595.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour appareil
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 1.00089.0001
    Chlorine, cells and accessories for photometric Cl₂ measurement*4
    Prove, Nova 60
    25
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 ST - SFr. 90.10