Buchner funnels | Avantor
Buchner funnels
60 mm, 140 ml, P40
N° de catalogue 511-0810
Fournisseur:   DIXON SCIENTIFIC
Buchner funnels
N° de catalogue 511-0810
Fournisseur:  DIXON SCIENTIFIC
Buchner funnels
Buchner funnels
60 mm, 140 ml, P40
Prix
188.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass
  • With sintered glass disc
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
For paper or membrane filtration disc.
Spécifications
  • Ø plaque:
    60 mm
  • Porosité:
    P40
  • Capacité:
    140 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..