Broyeur d'analyse, A 11 basic
Broyeur d'analyse, A 11 basic
Broyeur analytique standard A 11, prise UK
N° de catalogue 432-0027
Broyeur d'analyse, A 11 basic
N° de catalogue 432-0027
Fournisseur:  
Broyeur d'analyse, A 11 basic
Broyeur d'analyse, A 11 basic
Broyeur analytique standard A 11, prise UK
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Broyeur a 11 basic, ika, designation: a11 basic. 1 * 1 Pce N° de catalogue412-1111
Le produit 412-1111 est un remplacement pour 432-0027 et possède le même conditionnement et les mêmes spécifications, mais peut avoir une quantité différente.
Product Details & Documents
Ce broyeur assure deux types de broyage différents: broyage par impact de substances dures, cassantes ou non élastiques au moyen d'un fléau en acier inoxydable pour des échantillons d'une dureté Mohs maximale de 6, ou broyage par découpage pour des substances tendres et fibreuses à l'aide d'un couteau à lame en option.
  • Deux types de broyage: impact et découpage
  • Pour substances humides et gluantes facilité en ajoutant de l'eau
  • Cuve en ETFE et fibres de verre renforcées utilisable avec de l'azote liquide pour fragiliser les substances à broyer
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP43.
Informations de livraison: Fourni avec cuve de broyage 80 ml et fléau pour broyage par impact mais sans couteau à lame. Divers accessoires disponibles à commander séparément.
Spécifications
  • Désignation:
    Broyeur analytique standard A 11, prise UK
  • Seq:
    002
  • Cat. No.:
    432-0027
  • Vitesse périphérique:
    53 m/s
  • Poids:
    1,5 kg
  • Vitesse:
    28000 min⁻¹ (fixe)
  • L×P×H:
    85×85×240 mm
  • Granulométrie initiale max.:
    10 mm
  • Puissance d'entrée/sortie du moteur:
    160/100 W
  • Durée de fonctionnement Marche/Arrêt:
    1/10 min
  • Protection de surcharge:
    Oui
  • Volume utile:
    80 ml
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 412-1102
    Beater A11.3
    Broyage de substances d'une dureté Mohs maximale de 9
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 334.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 431-2114
    Entonnoir, A 11.7
    Utilisable avec de l'azote liquide, empêche les éclaboussures
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 367.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 412-0001
    Cuve de broyage de 80 ml de rechange
    Applications basse température (-200 °C). En ETFE et fibres de verre renforcées, avec section d'entrée en acier inoxydable, bonne résistance chimique.
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 665.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 431-2113
    Double fléau
    Avec dureté Mohs maximale de 3. Uniquement utilisable avec la cuve de broyage de 250 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 715.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 412-1100
    Fléau de rechange A11.1
    Broyage de substances d'une dureté Mohs maximale de 6
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 160.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 412-1101
    Couteau à lame A11.2
    Broyage de substances tendres et fibreuses
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 269.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Pour
    Disponibilité
    Prix
  • 412-1112
    Cuve de broyage de 250 ml
    à utiliser avec le double fléau 431-2113. En polycarbonate avec section d'entrée en acier inoxydable. Non utilisable avec de l'azote liquide
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 900.00