Qualitative filter papers, high-purity
132, 150 mm
N° de catalogue 515-1581
Fournisseur: Sartorius
Qualitative filter papers, high-purity
N° de catalogue 515-1581
Fournisseur: Sartorius
Aller à
Product Details & Documents
These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Grades 292 and 292a are suitable for soil analyses because that are low in nitrogen. Grades 131 and 132 are used in phosphate or sodium determination.
Documents
Spécifications
- N°:132
- Taille:150 mm
- Cat. No.:515-1581
- Épaisseur:0,17 mm
- Rétention de particules:5 - 7 µm
- Poids:80 g/m²
- Vitesse de filtration:55 s
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate
- Teneur en cendre:<0,02%
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..