Test tubes without rim, medium wall
50 mm, 10 mm
212-7086
: MURRAY S
En verre borosilicaté.
- Good chemical and physical properties
- Medium-walled
Suitable for use in applications that do not involve high thermal stresses, especially for bacteriological applications.
- Ø ext.:10 mm
- Longueur:50 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..