Test tubes without rim, medium wall
150 mm, 16 mm
N° de catalogue 212-7091
Fournisseur: MURRAY S
Aller à
Product Details & Documents
En verre borosilicaté.
- Good chemical and physical properties
- Medium-walled
Suitable for use in applications that do not involve high thermal stresses, especially for bacteriological applications.
Spécifications
- Ø ext.:16 mm
- Longueur:150 mm
- Seq:12
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..