Test tubes without rim, medium wall
Test tubes without rim, medium wall
150 mm, 18 mm
N° de catalogue 212-7034
Fournisseur:   MURRAY S
Test tubes without rim, medium wall
N° de catalogue 212-7034
Fournisseur:  MURRAY S
Test tubes without rim, medium wall
Test tubes without rim, medium wall
150 mm, 18 mm
Prix
174.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, grade 3.3, SAMCO '33'. Medium walled.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for all usual laboratory applications. They will withstand temperature change up to and including boiling of samples.
Certifications: ISO 4142:2002
Spécifications
  • Ø ext.:
    18 mm
  • Longueur:
    150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..