Test tubes with rim
150 mm, 18 mm, 1,8 mm
212-7423
PYREX®, verre borosilicaté, paroi épaisse.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
Paroi épaisse pour une résistance mécanique supplémentaire. Construction robuste réduisant les risques de casse. Sécurité de l'utilisateur améliorée.
: ISO 4142
- Ø ext.:18 mm
- Épaisseur de paroi:1,8 mm
- Longueur:150 mm