Test tubes with rim
150 mm, 16 mm, 1,8 mm
N° de catalogue 212-7422
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
PYREX®, verre borosilicaté, paroi épaisse.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
Paroi épaisse pour une résistance mécanique supplémentaire. Construction robuste réduisant les risques de casse. Sécurité de l'utilisateur améliorée.
Certifications: ISO 4142
Spécifications
- Ø ext.:16 mm
- Épaisseur de paroi:1,8 mm
- Longueur:150 mm