Test tubes with rim
Test tubes with rim
125 mm, 16 mm, 1,8 mm
N° de catalogue 212-7421
Fournisseur:   SciLabware
Test tubes with rim
N° de catalogue 212-7421
Fournisseur:  SciLabware
Test tubes with rim
Test tubes with rim
125 mm, 16 mm, 1,8 mm
Prix
SFr. 186.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PYREX®, verre borosilicaté, paroi épaisse.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
Paroi épaisse pour une résistance mécanique supplémentaire. Construction robuste réduisant les risques de casse. Sécurité de l'utilisateur améliorée.
Certifications: ISO 4142
Spécifications
  • Ø ext.:
    16 mm
  • Épaisseur de paroi:
    1,8 mm
  • Longueur:
    125 mm