Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
ELECTRODE COMBINÉE POUR LA MESURE DU PH SANS ENTRETIEN GAINE EN VERRE PRESSION MAX. (BAR): 6 ELECTROLYTE: POLYSOLVE DESCRIPTION: UNI VERSELLE EAU ET EAUX RESIDUELLES ECHANTILLONS FAIBLEMENT IONIQUE TYPE: POLILYTE PRO PH 0-14 °C: -10 / +60 1 * 1 Pce
N° de catalogue 662-0179
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
ELECTRODE COMBINÉE POUR LA MESURE DU PH SANS ENTRETIEN GAINE EN VERRE PRESSION MAX. (BAR): 6 ELECTROLYTE: POLYSOLVE DESCRIPTION: UNI VERSELLE EAU ET EAUX RESIDUELLES ECHANTILLONS FAIBLEMENT IONIQUE TYPE: POLILYTE PRO PH 0-14 °C: -10 / +60 1 * 1 Pce
N° de catalogue 662-0179
Fournisseur:  HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together