Spatules doubles, micro, type Chattaway
Nickel, 150 mm, 4 mm
N° de catalogue 231-0166
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à
Product Details & Documents
Acier inoxydable ou nickel pur (99,6 %). Spatule à usage général pour une large gamme d'applications.
- Une extrémité est plate et en forme de spatule tandis que l'autre extrémité est arrondie et orientée à 45°
- Très bonne résistance chimique
- Très bonne résistance thermique
- Rapide et facile à nettoyer
Spécifications
- Désignation:Nickel
- Longueur:150 mm
- Largeur de la lame:4 mm