Spatules doubles, micro, type Chattaway
Nickel, 200 mm, 4 mm
Codice catalogo 231-0167
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Vai a
Product Details & Documents
Acier inoxydable ou nickel pur (99,6 %). Spatule à usage général pour une large gamme d'applications.
- Une extrémité est plate et en forme de spatule tandis que l'autre extrémité est arrondie et orientée à 45°
- Très bonne résistance chimique
- Très bonne résistance thermique
- Rapide et facile à nettoyer
Specifiche
- Désignation:Nickel
- Longueur:200 mm
- Largeur de la lame:4 mm