Bouchons à vis, Nalgene®
Sans revêtement, 38-430, naturel, PP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Bouchons à vis, Nalgene®
N° de catalogue 215-1247
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
En PP, coloré.
- Très bonne résistance chimique
- Thermorésistants jusqu'à 135 °C
- Autoclavables
Bouchons à vis sans garniture pour flacons à col large et étroit Nalgene®, de même que pour les ballons Erlenmeyer avec filetage.
Spécifications
- Taille du bouchon:38-430
- Couleur:naturel
- Désignation:Sans revêtement
- Matière:PP
- Seq:05
- Cat. No.:215-1247
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact