Scoops
Scoops
37 ml, 105 mm, 30 mm
N° de catalogue NICK4022
Fournisseur:   NICKEL ELECTRO
Scoops
N° de catalogue NICK4022
Fournisseur:  NICKEL ELECTRO
Scoops
Scoops
37 ml, 105 mm, 30 mm
Prix
SFr. 61.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Round bottom. Ideal for use as weighing boats etc.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Spécifications
  • Largeur:
    30 mm
  • Capacité:
    37 ml
  • Longueur:
    105 mm