Seringues
Seringues
Seringue, verre, embout central métallisé, embout Luer Slip, grad. 5,0 ml, 100 ml
N° de catalogue 613-4511
Fournisseur:   MURRAY S
Seringues
N° de catalogue 613-4511
Fournisseur:  MURRAY S
Seringues
Seringues
Seringue, verre, embout central métallisé, embout Luer Slip, grad. 5,0 ml, 100 ml
Prix
SFr. 116.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Spécifications
  • Volume:
    100 ml
  • Désignation:
    Seringue, verre, embout central métallisé, embout Luer Slip, grad. 5,0 ml