Seringues
Seringue, verre, embout central métallisé, embout Luer Slip, grad. 1,0 ml, 10 ml
N° de catalogue 613-4512
Fournisseur: MURRAY S
Aller à
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Spécifications
- Volume:10 ml
- Désignation:Seringue, verre, embout central métallisé, embout Luer Slip, grad. 1,0 ml