Seringues
Seringue, verre, embout central métallisé, embout Luer Slip, grad. 0,5 ml, 5 ml
N° de catalogue 613-4516
Fournisseur: MURRAY S
Aller à
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
- Centre nozzle with Luer slip fitting
Spécifications
- Volume:5 ml
- Désignation:Seringue, verre, embout central métallisé, embout Luer Slip, grad. 0,5 ml