Seringues
Seringues
Seringue, verre, embout central métallisé, embout Luer Slip, grad. 0,2 ml, 2 ml
N° de catalogue 613-4514
Fournisseur:   MURRAY S
Seringues
N° de catalogue 613-4514
Fournisseur:  MURRAY S
Seringues
Seringues
Seringue, verre, embout central métallisé, embout Luer Slip, grad. 0,2 ml, 2 ml
Prix
SFr. 21.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Glass syringes with metal centre nozzle, without needles.
  • Centre nozzle with Luer slip fitting
Spécifications
  • Volume:
    2 ml
  • Désignation:
    Seringue, verre, embout central métallisé, embout Luer Slip, grad. 0,2 ml