Charts
C483, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 31 days
Katalognr. 620-0422
Anbieter:   DICKSON
Charts
Katalognr. 620-0422
Anbieter:  DICKSON
Charts
C483, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 31 days
Preis
SFr. 75.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Désignation:
    C483
  • Seq:
    51
  • Plage de mesure:
    +5...+40 °C; 0 - 100 % RH
  • Durée d'enregistrement:
    31 days