Charts
C479, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 7 jours
N° de catalogue 620-0418
Fournisseur:   DICKSON
Charts
N° de catalogue 620-0418
Fournisseur:  DICKSON
Charts
C479, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 7 jours
Prix
SFr. 75.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    C479
  • Seq:
    50
  • Plage de mesure:
    +5...+40 °C; 0 - 100 % RH
  • Durée d'enregistrement:
    7 jours