Charts
Charts
C478, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 24 hours
N° de catalogue 620-0417
Fournisseur:   DICKSON
Charts
N° de catalogue 620-0417
Fournisseur:  DICKSON
Charts
C478, +5...+40 °C; 0 - 100 % RH , 24 hours
Prix
SFr. 75.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    C478
  • Seq:
    49
  • Plage de mesure:
    +5...+40 °C; 0 - 100 % RH
  • Durée d'enregistrement:
    24 hours