Charts
Charts
C477, +40...+110 °C; 0 - 100 % RH, 7 days
N° de catalogue 620-0416
Fournisseur:   DICKSON
Charts
N° de catalogue 620-0416
Fournisseur:  DICKSON
Charts
C477, +40...+110 °C; 0 - 100 % RH, 7 days
Prix
SFr. 75.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    C477
  • Seq:
    61
  • Plage de mesure:
    +40...+110 °C; 0 - 100 % RH
  • Durée d'enregistrement:
    7 days
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..