Charts
Charts
C476, +40...+110 °C; 0 - 100 % RH, 24 hours
N° de catalogue 620-0415
Fournisseur:   DICKSON
Charts
N° de catalogue 620-0415
Fournisseur:  DICKSON
Charts
C476, +40...+110 °C; 0 - 100 % RH, 24 hours
Prix
SFr. 75.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    C476
  • Seq:
    60
  • Plage de mesure:
    +40...+110 °C; 0 - 100 % RH
  • Durée d'enregistrement:
    24 hours