Charts
Charts
C472, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 24 hours
N° de catalogue 620-0413
Fournisseur:   DICKSON
Charts
N° de catalogue 620-0413
Fournisseur:  DICKSON
Charts
C472, –20...+50 °C; 0 - 100 % RH, 24 hours
Prix
SFr. 75.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    C472
  • Seq:
    12
  • Plage de mesure:
    –20...+50 °C; 0 - 100 % RH
  • Durée d'enregistrement:
    24 hours
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..