Charts
C304, +4...+50 °F, 7 jours, +4...+50 °F, 7 days
N° de catalogue 620-0394
Fournisseur:   DICKSON
Charts
N° de catalogue 620-0394
Fournisseur:  DICKSON
Charts
C304, +4...+50 °F, 7 jours, +4...+50 °F, 7 days
Prix
SFr. 75.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 60 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    C304, +4...+50 °F, 7 jours
  • Seq:
    48
  • Plage de mesure:
    +4...+50 °F
  • Durée d'enregistrement:
    7 days