Acide malonique ≥99%
Flacon verre pour solides, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide malonique ≥99%
N° de catalogue A11526.22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 141-82-2
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 141-82-2 Molecular Formula: C3H4O4 Formula Weight: 104.06 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 132-136° dec. Beilstein Reference: 1751370 Merck Reference: 14,5710 MDL No.: MFCD00002707
Synonymes: 1,3-Propanedioic acid
- Numéro CAS:141-82-2
- Formule:C₃H₄O₄
- Numéro MDL:MFCD00002707
- Poids moléculaire:104.06 g/mol
- Index Merck:14,5710
- Point d'ébullition:387 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:132…136 °C (déc.)
- Densité:1,62
- Point d'éclair:157 °C (314 °F)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-503-0
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g