Inoculating needles
Aiguille, vert, 20/sachet
Fournisseur: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
Aller à
Product Details & Documents
PS, sterile. Disposable plastic inoculating needles.
- Moderately flexible
- Colour coded plastic
Documents
Spécifications
- Emballage:20/sachet
- Couleur:vert
- Désignation:Aiguille