Beakers, low form
500 ml, , 103 mm, 84,5 mm
N° de catalogue 213-0228
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Aller à
Product Details & Documents
Aluminium, with spout.
- Bonne résistance chimique
- Exceptionnelle résistance thermique
- Surface lisse pour un nettoyage rapide et aisé
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Spécifications
- Ø ext.:84,5 mm
- Capacité:500 ml
- Hauteur:103 mm
- Seq:03