Quinoléine ≥98%
Flacon verre pour solides, 1 kg
Catalog # 43225.A1
Toxic
Health
Irritant
Quinoléine ≥98%
Catalog # 43225.A1
CAS Number:  91-22-5
Quinoléine ≥98%
Quinoléine ≥98%
Flacon verre pour solides, 1 kg
CAS Number:  91-22-5
Price
SFr. 402.00
Log in for availability
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Purity: 98%
CAS No.: 91-22-5
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.090
Refractive Index: 1.6260
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Colourless to pale yellow
pH: 7.3
Melting Point: -15°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 107477
Merck Reference: 14,8068
UN No.: 2656
MDL No.: MFCD00006736
  • CAS Number:91-22-5
  • Formula:C₉H₇N
  • MDL Number:MFCD00006736
  • Molecular Weight:129.16 g/mol
  • Merck Index:14,8068
  • Boiling Pt:237 °C
  • Melting Pt:–15 °C
  • Density:1,090
  • Flash Pt:101 °C (214 °F)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..