Fluorescéine ≥90%
Fluorescéine ≥90%
Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue L13251.36
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Fluorescéine ≥90%
N° de catalogue L13251.36
Numéro CAS:  2321-07-5
Fluorescéine ≥90%
Fluorescéine ≥90%
Flacon verre pour solides, 500 g
Numéro CAS:  2321-07-5
Prix
SFr. 217.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 90+% CAS No.: 2321-07-5 Molecular Formula: C20H12O5 Formula Weight: 332.32 Melting Point: 320° Beilstein Reference: 94324 Merck Reference: 14,4159 MDL No.: MFCD00005050
Synonymes:  3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
  • Numéro CAS:2321-07-5
  • Formule:C₂₀H₁₂O₅
  • Numéro MDL:MFCD00005050
  • Poids moléculaire:332.31 g/mol
  • Index Merck:14,4159
  • Point de fusion:320 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:219-031-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g