Fluorescéine ≥90%
Flacon verre pour solides, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Fluorescéine ≥90%
N° de catalogue L13251.22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 2321-07-5
Aller à
Product Details & Documents
Purity: 90+% CAS No.: 2321-07-5 Molecular Formula: C20H12O5 Formula Weight: 332.32 Melting Point: 320° Beilstein Reference: 94324 Merck Reference: 14,4159 MDL No.: MFCD00005050
Synonymes: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
- Numéro CAS:2321-07-5
- Formule:C₂₀H₁₂O₅
- Numéro MDL:MFCD00005050
- Poids moléculaire:332.31 g/mol
- Index Merck:14,4159
- Point de fusion:320 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:219-031-8
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:100 g