Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Potassium hydroxyde 30% (p/v) en solution aqueuse | Avantor

Potassium hydroxyde 30% (p/v) en solution aqueuse

Flacon Plastique, 500 mL
N° de catalogue 10979.AP
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Potassium hydroxyde 30% (p/v) en solution aqueuse
N° de catalogue 10979.AP
Numéro CAS:  1310-58-3
Potassium hydroxyde 30% (p/v) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde 30% (p/v) en solution aqueuse

Flacon Plastique, 500 mL

Numéro CAS:  1310-58-3
Prix
SFr. 91.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents

CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.28 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553

Synonymes:  Potash caustic, Caustic potash
  • Numéro CAS:1310-58-3
  • Formule:KOH
  • Numéro MDL:MFCD00003553
  • Poids moléculaire:56.11 g/mol
  • Densité:1,28
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-181-3
  • UN:1814
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL

Spécifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..