Potassium hydroxyde 30% (p/v) en solution aqueuse
Flacon Plastique, 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Potassium hydroxyde 30% (p/v) en solution aqueuse
N° de catalogue 10979.K2
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1310-58-3
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: KOH Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.28 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Synonymes: Potash caustic, Caustic potash
- Numéro CAS:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Poids moléculaire:56.11 g/mol
- Densité:1,28
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-181-3
- UN:1814
- ADR:8,II
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:1 L