Dichlorométhane ≥99% stabilisé
Flacon Verre, 500 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dichlorométhane ≥99% stabilisé
N° de catalogue L13089.AP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 75-09-2
Aller à
Product Details & Documents
Stabilized with ca. 50 ppm amylene
Purity: 99+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Refractive Index: 1.4244
Odour: Sweet
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Synonymes: Methylene chloride, DCM
- Numéro CAS:75-09-2
- Formule:CH₂Cl₂
- Numéro MDL:MFCD00000881
- Poids moléculaire:84.93 g/mol
- Index Merck:14,6063
- Point d'ébullition:39…40 °C
- Point de fusion:–95 °C
- Densité:1,325
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-838-9
- ADR:6.1,III
- :stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène) 50 ppm
- UN:1593
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotOrganic Building Blocks and Intermediates
Notes d'application
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..