Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)

Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)

Glass bottle, 250 mL
N° de catalogue L09991.AK
Toxique
Santé
Corrosif
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)
N° de catalogue L09991.AK
Numéro CAS:  75-59-2
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)
Tétraméthylammonium hydroxyde 25% en solution aqueuse (p/p)

Glass bottle, 250 mL

Numéro CAS:  75-59-2
Prix
107.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 mL
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:75-59-2
  • Formule:C₄H₁₃NO
  • Numéro MDL:MFCD00008280
  • Poids moléculaire:91.15 g/mol
  • Index Merck:14,9224
  • Point d'ébullition:∼102 °C
  • Densité:1,014
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-882-9
  • UN:1835
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.016 g/cm³ (25 °C)
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    250 mL

Spécifications