Accessoires
Accessoires
Millipak® 40 Gamma Gold filter, 0,22 μm membrane filter, sterile, for particulate- and bacteria-free water
N° de catalogue 171-0589
Fournisseur:   Merck
Accessoires
N° de catalogue 171-0589
Fournisseur:  Merck
Accessoires
Millipak® 40 Gamma Gold filter, 0,22 μm membrane filter, sterile, for particulate- and bacteria-free water
Prix
SFr. 549.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Spécifications
  • Désignation:
    Millipak® 40 Gamma Gold filter, 0,22 μm membrane filter, sterile, for particulate- and bacteria-free water
  • Seq:
    18
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..