Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Linoléate de méthyle 95%

Linoléate de méthyle 95%

Flacon verre pour solides, 5 g
N° de catalogue L07450.06
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Linoléate de méthyle 95%
N° de catalogue L07450.06
Numéro CAS:  112-63-0
Linoléate de méthyle 95%
Linoléate de méthyle 95%

Flacon verre pour solides, 5 g

Numéro CAS:  112-63-0
Prix
SFr. 269.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 95% CAS No.: 112-63-0 Molecular Formula: C19H34O2 Formula Weight: 294.47 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 200°(392°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: -35° Boiling Point: 207-208°/11mm Beilstein Reference: 1727614 Merck Reference: 14,6095 MDL No.: MFCD00009534

Synonymes:  cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
  • Numéro CAS:112-63-0
  • Formule:C₁₉H₃₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00009534
  • Poids moléculaire:294.48 g/mol
  • Index Merck:14,6095
  • Point d'ébullition:207…208 °C (11 mmHg)
  • Point de fusion:–35 °C
  • Densité:0,888
  • Point d'éclair:200 °C (392 °F)
  • EINECS:203-993-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    5 g

Spécifications