Soxhlet extractors, complete assemblies
100 ml, 250 ml, 40/38 NS
N° de catalogue 537-0022
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
- Complete glass assembly
- Low solvent volumes required for extraction of soluble components in solids
- Range of sizes of extractor to meet different sample sizes
* 75 mm diameter extractor flange.
Lieferinformationen: Assembly consists of round bottom flask, Soxhlet extractor and Allihn condenser.
Spécifications
- Capacité extracteur:100 ml
- Rodage femelle:40/38 NS
- Seq:04
- Capacité ballon:250 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..