Pelles, Azlon®
100 ml, 198 mm
N° de catalogue 231-0472
Fournisseur: SciLabware
Aller à
Product Details & Documents
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
- Très bonne résistance chimique, incassables
- Résistent à des températures jusqu'à 130 °C, autoclavables
- Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Spécifications
- Capacité:100 ml
- Longueur:198 mm