Microtubes à centrifuger
1,5 ml, incolore, with thread, without screw cap, graduée, à jupe, non stériles, 20 000×g, 500/sachet, 5000/boîte
Catalog # 525-0490
Supplier: Greiner Bio-One
Jump to:
Product Details & Documents
PP.
- Grande résistance chimique et thermique
- Disponible pour les systèmes Eppendorf (sauf 211-2522 : Vitatron et 211-2524 : Roche)
- Ne contient pas de DNase/RNase et d'ADN humain décelables, apyrogène
Specifications
- Emballage:500/sachet, 5000/boîte
- Type:with thread, without screw cap
- Version:graduée, à jupe, non stériles
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:incolore
- Seq:08
- RCF max.:20 000×g