Microtubes à centrifuger
1,5 ml, incolore, with thread, without screw cap, graduée, fond conique, non stériles, 20 000×g, 500/sachet, 5000/boîte
N° de catalogue 525-0489
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
PP.
- Grande résistance chimique et thermique
- Disponible pour les systèmes Eppendorf (sauf 211-2522 : Vitatron et 211-2524 : Roche)
- Ne contient pas de DNase/RNase et d'ADN humain décelables, apyrogène
Spécifications
- Emballage:500/sachet, 5000/boîte
- Type:with thread, without screw cap
- Version:graduée, fond conique, non stériles
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:incolore
- Seq:07
- RCF max.:20 000×g
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.