Pipettes Pasteur/sérum
Pipette Pasteur, graduée, 3,5 ml, 153 mm, +, 20/sachet, 500/carton
N° de catalogue GREI612381_500
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Spécifications
- Emballage:20/sachet, 500/carton
- Stérile:+
- Capacité:3,5 ml
- Désignation:Pipette Pasteur, graduée
- Longueur:153 mm
- Seq:05
- Cat. No.:GREI612381_500