Lunettes de sécurité, Silium
Anti-UV (2-1,2), anti-rayures, anti-buée, argenté, PC transparent
N° de catalogue 111-0121
Fournisseur: Bollé Safety
Aller à
Product Details & Documents
Ces lunettes élégantes et compactes sont dotées de montures en métal exempt de nickel avec un verre incurvé.
- Branches souples pliables jusqu'à 160 % équipées de coussinets
- Fixations souples sur le pont nasal pour un confort accru
Poids : 34 g
EN 166, EN 170
: EN 166, EN 170
Spécifications
- Type:Anti-UV (2-1,2), anti-rayures, anti-buée
- Couleur:argenté
- Seq:01
- Oculaires:PC transparent