Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Boîtes de Petri

Boîtes de Petri

150 mm, 25 mm, Non stérile
Codice catalogo MARI3401300
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Boîtes de Petri
Codice catalogo MARI3401300
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Boîtes de Petri
Boîtes de Petri

150 mm, 25 mm, Non stérile

Price
SFr. 486.00
Log in per disponibilità
1 * 72 ST
Product Details & Documents

En verre sodocalcique.

  • Sans cadmium, ni plomb
  • Fond et couvercle ultra plats
  • Distorsion optique faible
  • Étalement uniforme des liquides et des milieux nutritifs
  • Stérilisation jusqu'à 121 °C
  • Réutilisables

Documents

Specifiche
  • Ø:
    150 mm
  • Stérilité:
    Non stérile
  • Hauteur:
    25 mm