Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Lames de microscope

Lames de microscope

Simples avec bords rodés 90 °
N° de catalogue MARI1000812
Fournisseur:   MARIENFELD
Lames de microscope
N° de catalogue MARI1000812
Fournisseur:  MARIENFELD
Lames de microscope
Lames de microscope

Simples avec bords rodés 90 °

Prix
SFr. 8.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Lames pour microscope avec coins chanfreinés pour réduire le risque de blessures et zone soyeuse de 20 mm, à une extrémité, sur les deux côtés.

Certifications: IVD 98/79/EC

Documents

Spécifications
  • Désignation:
    Simples avec bords rodés 90 °
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.